Merck
BDPH9BCDA696
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-(3-oxopropoxy)propanoate
Synonim(y):
tert-butyl 3-(3-oxopropoxy)propanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA696 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H18O4/c1-10(2,3)14-9(12)5-8-13-7-4-6-11/h6H,4-5,7-8H2,1-3H3
Inchi Key
CZRHXJWSZPQZQY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)