Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA749

Bide Pharmatech

S-Ethyl-s-phenyl sulfoximine

Synonim(y):

(ethylsulfonimidoyl)benzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H11O1N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA749 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H11NOS/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H3,(H2,9,10)

Inchi Key

LWIVXQSNQMTOKJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów