Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA775

Bide Pharmatech

6-Bromobenzofuran-3(2H)-one

Synonim(y):

6-bromo-1-benzofuran-3(2H)-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H5O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA775 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H5BrO2/c9-5-1-2-6-7(10)4-11-8(6)3-5/h1-4,10H

Inchi Key

JVZYWUQMXKTBQH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown to Red Solid or Liquid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów