Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA78F

Bide Pharmatech

5-Bromoisophthalaldehyde

Synonim(y):

5-bromoisophthalaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H5O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA78F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H5BrO2/c9-8-2-6(4-10)1-7(3-8)5-11/h1-5H

Inchi Key

QAQOLRCTTDVBAK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów