Merck
BDPH9BCDA79D
Bide Pharmatech
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Synonim(y):
4-iodo-2-methoxybenzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O2I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA79D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Inchi Key
ZDNOHFJWXJKIJF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)