Merck
BDPH9BCDA7BD
Bide Pharmatech
tert-Butyl [3,3'-biazetidine]-1-carboxylate hydrochloride
Synonim(y):
tert-butyl [3,3'-biazetidine]-1-carboxylate hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H21O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.75
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA7BD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-9(7-13)8-4-12-5-8;/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3;1H
Inchi Key
HODOSLOMSNCLOP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)