Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA7D2

Bide Pharmatech

5-(2-Fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine

Synonim(y):

5-(2-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDA7D2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6N3S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA7D2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H6FN3S/c9-6-4-2-1-3-5(6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)

Inchi Key

COIYYVXYSKVNIO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów