Merck
BDPH9BCDA7FA
Bide Pharmatech
N,N-Dimethyl-[4,4'-bipiperidine]-1-sulfonamide
Synonim(y):
N,N-dimethyl-4,4'-bipiperidine-1-sulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H25O2N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.42
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA7FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H25N3O2S/c1-14(2)18(16,17)15-9-5-12(6-10-15)11-3-7-13-8-4-11/h11-13H,3-10H2,1-2H3
Inchi Key
JYTHYCMPNRDNOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)