Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA828

Bide Pharmatech

Ethyl 4-amino-1-fluorocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride

Synonim(y):

ethyl 4-amino-1-fluorocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H17O2N1Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.69
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA828 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H16FNO2.ClH/c1-2-13-8(12)9(10)5-3-7(11)4-6-9;/h7H,2-6,11H2,1H3;1H

Inchi Key

ZDZTXBACZVIZGG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów