Merck
BDPH9BCDA8A5
Bide Pharmatech
2-Cyano-3,3-bis(methylthio)acrylamide
Synonim(y):
2-cyano-3,3-bis(methylsulfanyl)acrylamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O1N2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA8A5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8N2OS2/c1-10-6(11-2)4(3-7)5(8)9/h1-2H3,(H2,8,9)
Inchi Key
ASRISBXJSAYCHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white to yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)