Merck
BDPH9BCDA8D0
Bide Pharmatech
5-Iodo-1-(4-methoxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Synonim(y):
5-iodo-1-(4-methoxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCDA8D0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H17IN2O/c1-20-13-6-4-12(5-7-13)11-19-10-2-3-14-15(17)8-9-18-16(14)19/h4-9H,2-3,10-11H2,1H3
Inchi Key
IRPMLWWEGVXJMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)