Merck
BDPH9BCDA8DC
Bide Pharmatech
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Synonim(y):
2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H3O1Cl1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.46
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA8DC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO/c8-6-1-4(9)2-7(10)5(6)3-11/h1-3H
Inchi Key
MHISGFZIXPJJRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)