Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA910

Bide Pharmatech

3-Azabicyclo[3.1.0]hexan-6-ylmethanol

Synonim(y):

3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylmethanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDA910 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H11O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA910 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C6H11NO/c8-3-6-4-1-7-2-5(4)6/h4-8H,1-3H2

Inchi Key

YGYOQZPGFXHQMW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów