Merck
BDPH9BCDAA35
Bide Pharmatech
4-(Bromomethyl)-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Synonim(y):
4-(bromomethyl)-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H12O2N1Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAA35 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-11(2)14(12,13)9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Inchi Key
KTFSQBCKLKHZRU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)