Merck
BDPH9BCDAABF
Bide Pharmatech
2-Phenylthiazole-4-sulfonyl chloride
Synonim(y):
2-phenyl-1,3-thiazole-4-sulfonyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6O2N1Cl1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.74
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAABF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2S2/c10-15(12,13)8-6-14-9(11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Inchi Key
VZEAPYOMDBBPGZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)