Merck
BDPH9BCDAAD4
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H23O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.32
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAAD4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-9(8-14)6-12(13,4)5/h9,14H,6-8H2,1-5H3
Inchi Key
YDKYMEPQPBFNMD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)