Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDAAFD

Bide Pharmatech

3-((Ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid

Synonim(y):

3-[(ethylanilino)methyl]benzenesulfonic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDAAFD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H17O3N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.37
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAAFD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C15H17NO3S/c1-2-16(14-8-4-3-5-9-14)12-13-7-6-10-15(11-13)20(17,18)19/h3-11H,2,12H2,1H3,(H,17,18,19)

Inchi Key

BQGRVFPPZJPWPB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów