Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDABA0

Bide Pharmatech

5-Bromofuran-2-carbonyl chloride

Synonim(y):

5-bromo-2-furoyl chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H2O2Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.43
MDL number:
Produkt BDPH9BCDABA0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H2BrClO2/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H

Inchi Key

QLVNUZPODFIOGC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów