Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDABB0

Bide Pharmatech

2-Pyridinecarboxaldehyde

Synonim(y):

2-pyridinecarbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDABB0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H5O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCDABB0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C6H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5H

Inchi Key

CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów