Merck
BDPH9BCDABC2
Bide Pharmatech
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Synonim(y):
2-methylene-6-(trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5O1N2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCDABC2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O/c1-3-10-4(6(7,8)9)2-5(12)11-3/h2,10H,1H2,(H,11,12)
Inchi Key
MZISBYUPXUQLQV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)