Merck
BDPH9BCDABCD
Bide Pharmatech
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methylbenzenesulfonamide
Synonim(y):
4-bromo-N,N-diethyl-3-methylbenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDABCD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H16O2N1Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDABCD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H16BrNO2S/c1-4-13(5-2)16(14,15)10-6-7-11(12)9(3)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Inchi Key
JVXNAGZLBXXGGB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)