Produkt BDPH9BCDAC48 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H23NO3/c18-14(19)13-2-1-3-17(13)15(20)16-7-10-4-11(8-16)6-12(5-10)9-16/h10-13H,1-9H2,(H,18,19)
Inchi Key
RQEOMJWWVKNKPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
