Merck
BDPH9BCDAD8A
Bide Pharmatech
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Synonim(y):
4-chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAD8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-5-3-6-7(11)2-4-10-8(6)9/h2-5H,1H3
Inchi Key
YDHGAILLVNWKRE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)