Merck
BDPH9BCDADEA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 6-hydroxy-6-methyl-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 6-hydroxy-6-methyl-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H21O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCDADEA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(13)12-5-6-15-8-11(4,14)7-12/h14H,5-8H2,1-4H3
Inchi Key
YWESQLSUICNPSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)