Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDAE06

Bide Pharmatech

2-Amino-5-methoxy-1-methylbenzimidazole

Synonim(y):

5-methoxy-1-methyl-1H-benzimidazol-2-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H11O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAE06 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H11N3O/c1-12-8-4-3-6(13-2)5-7(8)11-9(12)10/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)

Inchi Key

BTSAWSKQHDFYIU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów