Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDAE2F

Bide Pharmatech

4-Methyl-1-piperazinecarbonyl Chloride Hydrochloride

Synonim(y):

4-methyl-1-piperazinecarbonyl chloride hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDAE2F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H12O1N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAE2F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C6H11ClN2O.ClH/c1-8-2-4-9(5-3-8)6(7)10;/h2-5H2,1H3;1H

Inchi Key

WICNYNXYKZNNSN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid Colour: white to off white

Melting Point

225-228C

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Danger

pictograms

Corrosion

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów