Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDAE76

Bide Pharmatech

S-Benzyl O-ethyl carbonodithioate

Synonim(y):

S-benzyl O-ethyl dithiocarbonate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H12O1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.34
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAE76 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H12OS2/c1-2-11-10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3

Inchi Key

VZERTPFKMKYOGV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów