Merck
BDPH9BCDAE91
Bide Pharmatech
Methyl 8-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Synonim(y):
methyl 8-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAE91 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-15-11(14)8-5-7-3-2-4-13-10(7)9(12)6-8/h5-6,13H,2-4H2,1H3
Inchi Key
XYMKYKQUTLDGPK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)