Merck
BDPH9BCDAEC4
Bide Pharmatech
Benzyl (E)-2-(1-(pyridin-2-yl)ethylidene)hydrazine-1-carbodithioate
Synonim(y):
benzyl 2-(1-(pyridin-2-yl)vinyl)hydrazinecarbodithioate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H15N3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAEC4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H15N3S2/c1-12(14-9-5-6-10-16-14)17-18-15(19)20-11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10,17H,1,11H2,(H,18,19)
Inchi Key
PSPLDDBZQMQQMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)