Merck
BDPH9BCDAEE8
Bide Pharmatech
1-(Prop-2-yn-1-yl)-1H-imidazole
Synonim(y):
1-(2-propynyl)-1H-imidazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAEE8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H6N2/c1-2-4-8-5-3-7-6-8/h1,3,5-6H,4H2
Inchi Key
UGOQKSGJGCADAG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)