Merck
BDPH9BCDAEEA
Bide Pharmatech
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carbonitrile
Synonim(y):
2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAEEA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H12N2S/c11-6-8-7-4-2-1-3-5-9(7)13-10(8)12/h1-5,12H2
Inchi Key
GBQACFCEZPKMTA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)