Merck
BDPH9BCDAEEB
Bide Pharmatech
N2,N2,6-Trimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Synonim(y):
N~2~,N~2~,6-trimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAEEB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H11N5/c1-4-8-5(7)10-6(9-4)11(2)3/h1-3H3,(H2,7,8,9,10)
Inchi Key
DUAYDERMVQWIJD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)