Merck
BDPH9BCDAEFA
Bide Pharmatech
6-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Synonim(y):
6-chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.63
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAEFA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2/c1-12-8-5-7(11)3-2-6(8)4-9(12)10(13)14/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BMHTUBVXMTYFAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)