Merck
BDPH9BCDB07F
Bide Pharmatech
Pyrene-2,7-diamine
Synonim(y):
pyrene-2,7-diamine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDB07F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB07F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H12N2/c17-13-5-9-1-2-10-6-14(18)8-12-4-3-11(7-13)15(9)16(10)12/h1-8H,17-18H2
Inchi Key
JSTHREDTMPIBEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)