Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB09F

Bide Pharmatech

3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde

Synonim(y):

3-(2-methoxyethoxy)benzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB09F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H12O3/c1-12-5-6-13-10-4-2-3-9(7-10)8-11/h2-4,7-8H,5-6H2,1H3

Inchi Key

RCERKBSPVRUVQL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów