Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB0C4

Bide Pharmatech

4-Phenethoxybenzaldehyde

Synonim(y):

4-(2-phenylethoxy)benzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB0C4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H14O2/c16-12-14-6-8-15(9-7-14)17-11-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12H,10-11H2

Inchi Key

NWWORWIYBLAYJD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów