Merck
BDPH9BCDB0EF
Bide Pharmatech
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Synonim(y):
3-bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5N1Br1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB0EF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5BrF3N/c8-6-3-4(12)1-2-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Inchi Key
VMERAUXEEDONDK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown to Red Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)