Merck
BDPH9BCDB200
Bide Pharmatech
N,N'-(Ethane-1,2-diyl)bis(N-propionylpropionamide)
Synonim(y):
N,N'-(ethane-1,2-diyl)bis(N-propionylpropionamide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCDB200 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H24N2O4/c1-5-11(17)15(12(18)6-2)9-10-16(13(19)7-3)14(20)8-4/h5-10H2,1-4H3
Inchi Key
VAJGNBCVMXQEEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)