Merck
BDPH9BCDB271
Bide Pharmatech
N-(4-Methoxyphenyl)formamide
Synonim(y):
4-methoxyphenylformamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB271 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
SXEVZVMJNXOXIJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)