Merck
BDPH9BCDB27E
Bide Pharmatech
(5-(Benzyloxy)-2,4-difluorophenyl)boronic acid
Synonim(y):
5-(benzyloxy)-2,4-difluorophenylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H11O3F2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB27E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H11BF2O3/c15-11-7-12(16)13(6-10(11)14(17)18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,17-18H,8H2
Inchi Key
PRNFGNBWYJGOGS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)