Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB2AB

Bide Pharmatech

3-Bromo-1,8-naphthyridine

Synonim(y):

3-bromo[1,8]naphthyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H5N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB2AB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H5BrN2/c9-7-4-6-2-1-3-10-8(6)11-5-7/h1-5H

Inchi Key

PDZZZAWKYMHGLA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów