Merck
BDPH9BCDB2C7
Bide Pharmatech
1,4-Di(prop-1-en-2-yl)benzene
Synonim(y):
1,4-diisopropenylbenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB2C7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H14/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
Inchi Key
ZENYUPUKNXGVDY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder Colour: White - Almost white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)