Merck
BDPH9BCDB2E6
Bide Pharmatech
4-Chloro-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Synonim(y):
4-chloro-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H2N1Cl1F3I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB2E6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H2ClF3IN/c7-3-1-5(6(8,9)10)12-2-4(3)11/h1-2H
Inchi Key
OTNLJEHWSRSJGX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)