Merck
BDPH9BCDB3BC
Bide Pharmatech
(4-(Methoxymethyl)cyclohexyl)methanol
Synonim(y):
(4-(methoxymethyl)cyclohexyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB3BC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-11-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h8-10H,2-7H2,1H3
Inchi Key
KSIFEWSPJQDERU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)