Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB3BF

Bide Pharmatech

Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol-alt-1,4-butanedioic acid)

Synonim(y):

dimethyl succinate--1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol (1/1)

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDB3BF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Produkt BDPH9BCDB3BF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C11H23NO2.C6H10O4/c1-10(2)7-9(14)8-11(3,4)12(10)5-6-13;1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3;3-4H2,1-2H3

Inchi Key

JFHGLVIOIANSIN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów