Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB3CB

Bide Pharmatech

Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate

Synonim(y):

methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB3CB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H12O3/c1-14-11(13)8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3

Inchi Key

XVRCVKWYKYJEIG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów