Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB3EF

Bide Pharmatech

Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid

Synonim(y):

imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDB3EF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H7O2N2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.96
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB3EF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5,11-12H

Inchi Key

IPJIKGJKMCILGV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów