Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB424

Bide Pharmatech

Tetrahydro-1H-oxazolo[3,4-a]pyrazin-3(5H)-one hydrochloride

Synonim(y):

hexahydro[1,3]oxazolo[3,4-a]pyrazin-3-one hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H11O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB424 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H10N2O2.ClH/c9-6-8-2-1-7-3-5(8)4-10-6;/h5,7H,1-4H2;1H

Inchi Key

NEFDJLDMYYSLHW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów