Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB431

Bide Pharmatech

1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride

Synonim(y):

1-(trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H11N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB431 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5(10)3-1-2-4-5;/h1-4,10H2;1H

Inchi Key

CFUZVKOHXYZANX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: powder Colour: white

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Danger

pictograms

Skull and crossbones


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów