Merck
BDPH9BCDB474
Bide Pharmatech
4-Bromo-7-(difluoromethoxy)-1H-indazole
Synonim(y):
4-bromo-7-(difluoromethoxy)-1H-indazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCDB474 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5BrF2N2O/c9-5-1-2-6(14-8(10)11)7-4(5)3-12-13-7/h1-3,8H,(H,12,13)
Inchi Key
JOHIPWAGOMNJSG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)